6.18598
Diethylamine
for chromatography
Synonim(y):
Diethylamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for chromatography
Poziom jakości
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup