Kluczowe dokumenty
6.18405
Supelco
Błękit bromotymolowy
pH indicator solution 0.04%
Synonim(y):
Bromophenol Blue solution, 3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H9Br4NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
691.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116100
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Błękit bromotymolowy, 0.04% indicator
Formularz
solution
ciąg SMILES
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
Klucz InChI
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1