Key Documents
6.17691
Sigma-Aldrich
Hexane
for chromatography
Synonim(y):
Hexane, n-Hexane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Beilstein:
1730733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
product name
n-Hexane, for chromatography
klasa czystości
for chromatography
Poziom jakości
gęstość pary
~3 (vs air)
ciśnienie pary
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
453 °F
granice wybuchowości
7.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
tw
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
n-Hexaneis typically used as a mobile phase solvent in normal-phase chromatography oras a diluent in reversed-phase chromatography. It can effectively separatecompounds that have similar chemical properties, such as hydrocarbons, fattyacids, and lipid samples.
Zastosowanie
n-Hexanecan be used as a solvent for extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) from smoked, grilled, and boiled meats using gas chromatography - flameionization detector (GC-FID).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alternative solvents for improving the greenness of normal phase liquid chromatography of lipid classes
Prache N, et al.
Journal of Chromatography A, 1464, 55-63 (2016)
Atmospheric pressure photoionization mass spectrometry for analysis of fatty acid and acylglycerol lipids
Cai SS, et al.
Journal of Chromatography A, 110(1-2), 15-26 (2006)
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons [PAHs] in processed meat products using gas chromatography--Flame ionization detector
Olatunji OS, et al.
Food Chemistry, 156, 296-300 (2014)