Przejdź do
56736
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.030 in.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.35
Material:
white stainless steel color band
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
white stainless steel color band
L × O.D. × I.D.
1.0 m × 1/16 in. × 0.030 in.
General description
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. One piece each. The 5 cm, 10 cm and 20 cm lengths are straight, all other dimensions are coiled
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
567245671756729
description
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.030 in.
description
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
description
L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.007 in.
description
L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.020 in.
material
white stainless steel color band
material
-
material
-
material
-
L × O.D. × I.D.
1.0 m × 1/16 in. × 0.030 in.
L × O.D. × I.D.
1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
L × O.D. × I.D.
0.5 m × 1/16 in. × 0.007 in.
L × O.D. × I.D.
0.5 m × 1/16 in. × 0.020 in.
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)