Dokumenty
6.17603
Supelco
Potassium hydrogen phthalate
purified grade
Synonim(y):
Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5KO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
purified grade
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M