Kluczowe dokumenty
6.02827
Sigma-Aldrich
Cyclohexane
for chromatography
Synonim(y):
Cyclohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
Beilstein:
1900225
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
klasa czystości
for chromatography
Poziom jakości
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
tw
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
gęstość
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Klucz InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyclohexane is a colorless, flammable liquidwith a pungent odor, that is less toxic than benzene. It is a water-insolubleand non-corrosive solvent. It is commonly used as a solvent in variouschromatography techniques such as liquid chromatography (LC), gaschromatography (GC), reverse-high-performance liquid chromatography, and HPLC.
Zastosowanie
Cyclohexane can be used as a solvent in MASE(Matrix-Assisted Solvent Extraction) for the extraction of volatile organiccompounds (VOCs).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solvent systems with n-hexane and/or cyclohexane in countercurrent chromatography-physico-chemical parameters and their impact on the separation of alkyl hydroxybenzoates
Englert M and Vetter W
Journal of Chromatography A, 1342, 54-62 (2014)
A review on the separation of benzene/cyclohexane mixtures by pervaporation processes
Villaluenga JP, et al.
Journal of Membrane Science, 169(2), 159-174 (2000)
Detection, identification, and quantification of nonpolar high molecular weight contaminants in jet and diesel fuels by Liquid Chromatography
Loegel TN, et al.
Energy & Fuels, 33(2), 868-876 (2019)
Miniaturized membrane-assisted solvent extraction combined with gas chromatography/electron-capture detection applied to the analysis of volatile organic compounds
Schellin M and Popp P
Journal of Chromatography A, 1103(2), 211-218 (2006)