Kluczowe dokumenty
5.89580
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate
99.8%, anhydrous
Synonim(y):
EtOAc
Wybierz wielkość
100 ML
339,00 zł
250 ML
393,00 zł
1 L
580,00 zł
2 L
1160,00 zł
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
339,00 zł
250 ML
393,00 zł
1 L
580,00 zł
2 L
1160,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
506104
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
3 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
73 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.8%
temp. samozapłonu
801 °F
granice wybuchowości
2.2-11.5 %, 38 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C