Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 x 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1300,00 zł
grade
ZerO2®
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
quality
anhydrous
expl. lim.
42 %, 63 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.005% water
water
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, ZerO2®, ≥99.9% | description ACS Reagent Grade. | description suitable for HPLC, ≥99.7% | description Hybri-Max™, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7% |
| grade ZerO2® | grade - | grade HPLC grade | grade Hybri-Max™ |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| assay ≥99.9% | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.7% | assay ≥99.7% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.479 (lit.) | refractive index n20/D 1.479 (lit.) | refractive index n20/D 1.479 (lit.) | refractive index n20/D 1.479 (lit.) |
| autoignition temp. 573 °F | autoignition temp. 573 °F | autoignition temp. 573 °F | autoignition temp. 573 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?