566330-M
Inhibitor SIRT1/2 VIII, salermid
The SIRT1/2 Inhibitor VIII, Salermide, also referenced under CAS 1105698-15-4, controls the biological activity of SIRT1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
N-(3-((2-hydroksynaftalen-1-ylometyleno)-amino)-fenylo)-2-fenylo-propionamid, inhibitor SIRT1 VI, inhibitor SIRT2 VIII
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(c2cc(ccc2)N=Cc3c4c(ccc3O)cccc4)C(=O)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-18(19-8-3-2-4-9-19)26(30)28-22-12-7-11-21(16-22)27-17-24-23-13-6-5-10-20(23)14-15-25(24)29/h2-18,29H,1H3,(H,28,30)
Klucz InChI
HQSSEGBEYORUBY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3