Kluczowe dokumenty
553513
Sigma-Aldrich
Inhibitor Rac III
EHop-016
Synonim(y):
EHop-016, N4-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)-N2-[3-(4-morpholinyl)propyl]-2,4-pyrimidinediamine
Wybierz wielkość
10 MG
818,00 zł
818,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
818,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
818,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
ciąg SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(Nc4ccnc(NCCCN5CCOCC5)n4)ccc13
InChI
1S/C25H30N6O/c1-2-31-22-7-4-3-6-20(22)21-18-19(8-9-23(21)31)28-24-10-12-27-25(29-24)26-11-5-13-30-14-16-32-17-15-30/h3-4,6-10,12,18H,2,5,11,13-17H2,1H3,(H2,26,27,28,29)
Klucz InChI
AFTZZRFCMOAFCR-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
EHop-016 jest silnym i specyficznym inhibitorem aktywności GTPazy Rac1 i Rac3, który hamuje interakcję Vav2 z Rac, PAK1 aktywowaną przez Rac, tworzenie lamellipodii i migrację komórek. EHop-016 hamuje aktywność Rac komórek przerzutowego raka piersi MDA-MB-231 i zmniejsza tworzenie lamellipodii kierowanej przez Rac.
EHop-016 jest silnym i specyficznym inhibitorem aktywności GTPazy Rac1 i Rac3.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3