Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C142H232N44O29S
Masa cząsteczkowa:
3051.70
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Peptyd Smac-N7(nr kat. 567370) jest zmodyfikowany tak, aby przenikał do komórek poprzez połączenie karboksylowego końca lizyny z argininą 16-merowego peptydu Antennapedia homeodomain za pomocą łącznika prolinowego.
Peptyd Smac-N7 (nr kat. 567370), w którym karboksylowy koniec lizyny jest połączony z argininą 16-merowego peptydu Antennapedia homeodomain (podkreślony) za pomocą łącznika prolinowego, aby uczynić go przepuszczalnym dla komórek. Peptyd Smac-N7 zawiera N-końcowe siedem reszt Smac i promuje aktywację prokaspazy-3 (~ 10 µM). Promuje również aktywność katalityczną kaspazy-9 w obecności XIAP.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Promuje aktywację prokaspazy-3
Promuje aktywację prokaspazy-3
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
H-Ala-Val-Pro-Ile-Ala-Gln-Lys-Pro-Arg-Gln-Ile-Lys-Ile-Trp-Phe-Gln-Asn-Arg-Arg-Met-Lys-Trp-Lys-Lys-OH
Srinivasula, S.M., et al. 2001. Nature410, 112.
Chai, J., et al. 2000. Nature406, 855.
Liu, Z., et al. 2000. Nature408, 1004.
Srinivasula, S.M., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 36152.
Chai, J., et al. 2000. Nature406, 855.
Liu, Z., et al. 2000. Nature408, 1004.
Srinivasula, S.M., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 36152.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c