Kluczowe dokumenty
5.30961
Sigma-Aldrich
TAZ Activator, IBS008738
Synonim(y):
TAZ Activator, IBS008738, (4-((morpholinomethylene)amino)-1-(p-tolyl)-1H-imidazol-5-yl)(phenyl)methanone, Transcriptional Co-activator with PDZ-binding Motif (TAZ) Activator, WWTR1 Activator
Wybierz wielkość
5 MG
701,00 zł
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
701,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.44
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1=CC=C(C=C1)N2C=NC(=C2C(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN4CCOCC4
InChI
1S/C22H22N4O2/c1-17-7-9-19(10-8-17)26-16-24-22(23-15-25-11-13-28-14-12-25)20(26)21(27)18-5-3-2-4-6-18/h2-10,15-16H,11-14H2,1H3
Klucz InChI
UCDKLMTYEDPEMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A benzoylimidazole derivative that acts as a Transcriptional co-activator with PDZ-binding motif (TAZ) Activator by stabilizing TAZ and increases unphosphorylated TAZ. Up-regulates TAZ-dependent MyoD-dependent gene transcription at 10 µM and competes with myostatin in C2C12 cells. Shown to enhance myogenesis most effectively when applied for the first 24 hours under the differentiation condition. Facilitates muscle repair in cardiotoxin-induced muscle injury and prevents dexamethasone-induced muscle atrophy.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Inne uwagi
Yang, Z., et al. 2014. Mol. Cell. Biol.34, 1607.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3