Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
TRULI, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CNC2=C1C=CC=N2)N=C3SC=CN3CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C18H14N4OS/c23-17(15-11-20-16-14(15)7-4-8-19-16)21-18-22(9-10-24-18)12-13-5-2-1-3-6-13/h1-11H,12H2,(H,19,20)
InChI key
VTXBMVZVPUSAJF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and non-toxic activator of Yap signaling; inhibitor of Lats kinases
TRULI is a call penetrant, potent and non-toxic activator of Yap signaling. TRULI is an ATP-competitive inhibitor of Lats kinases (the core enzymes in Hippo signaling) that induces robust Yap nuclear translocation and prevents Yap phosphorylation. TRULI induces proliferation of supporting cells in the murine inner ear, murine cardiomyocytes, and human Müller glia in retinal organoids.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?