Kluczowe dokumenty
5.30647
Sigma-Aldrich
Bloker Orai1/CRAC, Cpd5J-4
Synonim(y):
Inhibitor Orai1, inhibitor CRAC, bloker kanału Ca 2+ aktywowanego uwalnianiem Ca 2+ (CRAC)
Wybierz wielkość
10 MG
919,00 zł
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
919,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Nietoksyczna pochodna tiomocznika, która działa jako bloker Orai1, podjednostki pory Ca2+ aktywowanej uwalnianiem Ca2+ (CRAC) w komórkach T. Wykazuje silne działanie blokujące wejście Ca2+ w komórkach HeLa-O+S i komórkach Th17. Preferencyjnie zmniejsza różnicowanie Th17 i łagodzi choroby autoimmunologiczne, w których pośredniczy Th17. Blokuje infiltrację komórek T do OUN i zmniejsza liczbę komórek wytwarzających IL-17. Wykazano również, że zmniejsza ekspresję sierocych receptorów a (RORa) i RORgt związanych z receptorem kwasu retinowego. Zmniejsza objawy i opóźnia wystąpienie eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia (EAE) u myszy immunizowanych glikoproteinami oligodendrocytów mieliny 35-55 (MOG35-55) (2 mg/kg, i.p.).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Orail1
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Kim, K., et al. 2014. J Immunol.192, 110.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3