Merck
521231
Inhibitor kinazy tyrozynowej PDGFR II
The PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II, also referenced under CAS 249762-74-1, controls the biological activity of PDGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
(5-Butanoate-1H-2-indolyl)(1H-2-indolyl)-methanone, [2-(1H-2-Indolylcarbonyl)-1H-5-indolyl]butanoate, D-65476
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.38
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Inhibitor kinazy tyrozynowej I receptora płytkowego czynnika wzrostu (nr kat. 521230), który działa jako wysoce selektywny, przepuszczalny dla komórek, kompetytywny względem ATP i odwracalny inhibitor kinazy tyrozynowej receptora płytkowego czynnika wzrostu (PDGFR) (IC50 = 1,1 µM, szwajcarskie komórki 3T3). Silnie hamuje również aktywność Fms-podobnej kinazy tyrozynowej 3 (Flt3) (IC50 = 6,2 µM dla PDGFRβ-mFlt3 i 50 nM w komórkach EOL-1). Wykazano, że uwrażliwia komórki 32D na apoptozę wywołaną promieniowaniem. Wykazano również, że hamuje proliferację komórek BA/F3 transfekowanych TEL-Flt3 (IC50 > 300 nM).
Przepuszczalny dla komórek związek bis(1H-2-indolilo)-1-metanonu, który działa jako wysoce selektywny, kompetytywny względem ATP i odwracalny inhibitor kinazy tyrozynowej receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF) (IC50 = 1,1 M w szwajcarskich komórkach 3T3 dla PDGFR). Silnie hamuje również aktywność kinazy tyrozynowej Flt3 (Fms-like tyrosine kinase 3) (IC50 = 6,2 M dla hPDGFβ-R-mFlt3 i 50 nM w komórkach EOL-1). Uwrażliwia komórki 32D na apoptozę indukowaną promieniowaniem i hamuje proliferację komórek BA/F3 transfekowanych TEL-Flt3 (IC50<300 nM). Może również służyć jako forma prolekowa inhibitora kinazy tyrozynowej I receptora płytkowego czynnika wzrostu w komórkach.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 1,1 µM hamujące PDGFR w komórkach swiss 3T3; 6,2 µM dla hPDGFβ-R-mFlt3 i 50 nM w komórkach EOL-1.
Główny cel
PDGFR w komórkach Swiss 3T3
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Mahboobi, S., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 1002.
Teller, S., et al. 2002. Leukemia16, 1528.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c