Merck
567310-M
SKF-96365, chlorowodorek
Inhibits receptor-mediated Ca2+ entry in activated platelets, neutrophils, and endothelial cells at concentrations that do not affect internal Ca2+ release.
Synonim(y):
1-[β-[3-(4-metoksyfenylo)propoksy]-4-metoksyfenylo]-1H-imidazol, HCl
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26N2O3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.45 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 2 mg/mL
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Cl-].[n+H]1c[n](cc1)CC(OCCCc3ccc(cc3)OC)c2ccc(cc2)OC
InChI
1S/C22H26N2O3.ClH/c1-25-20-9-5-18(6-10-20)4-3-15-27-22(16-24-14-13-23-17-24)19-7-11-21(26-2)12-8-19;/h5-14,17,22H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
InChI key
FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYSA-N
General description
Hamuje wejście Ca2+ za pośrednictwem receptora w stymulowanych płytkach krwi (IC50 = 8-12 µM w nienaruszonych płytkach krwi), neutrofilach i komórkach śródbłonka (IC50 = 30 µM dla ludzkich komórek śródbłonka) w stężeniach, które nie wpływają na wewnętrzne uwalnianie Ca2+. Hamuje również bramkowane napięciem wejście Ca2+ w komórkach pobudliwych. Hamuje indukowane histaminą powstawanie tlenku azotu w ludzkich komórkach śródbłonka.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Hamuje wejście Ca2+ za pośrednictwem receptora
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Leung, Y.-M., et al. 1996. Biochem. Pharmacol.51, 605.
Schwartz, G., et al. 1994. Cell Calcium15, 45.
Cabello, O.A. and Schilling, W.P. 1993. Biochem. J. 295, 357.
Graier, W.F., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun. 186, 1539.
Blayney, L.M., et al. 1991. Biochem. J. 273, 803.
Fasolato, C., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 20351.
Merritt, J.E., et al. 1990. Biochem. J.271, 515.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c