Kluczowe dokumenty
527962
Millipore
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis
Synonim(y):
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis, Natamycin, Pimafucin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H47NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
665.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥80% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
acetic acid: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
Antifungal polyene macrolide that is active in the cell membrane.
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Pederson, J.C. 1992. Appl. Environ. Microbiol. 58, 1064.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3