5.09453
JHDM Inhibitor VII, JIB-04
Synonim(y):
JHDM Inhibitor VII, JIB-04, 5-Chloro-2-((2 E)-2-(phenyl(2-pyridinyl)methylene)hydrazino)pyridine, Histone Lysine Demethylase Inhibitor XIII, NSC693627, JIB04
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light beige
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H13ClN4/c18-14-9-10-16(20-12-14)21-22-17(13-6-2-1-3-7-13)15-8-4-5-11-19-15/h1-12H,(H,20,21)/b22-17+
Klucz InChI
YHHFKWKMXWRVTJ-OQKWZONESA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Jumonji family of histone demethylases
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3