Merck
07-710
Przeciwciało anty-SMC2/hCAP-E
serum, Upstate®
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-SMC2/hCAP-E, serum, Upstate®
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... SMC2(10592)
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Routinely evaluated by immunoblot.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-SMC2/hCAP-E jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania SMC2/hCAP-E i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
SMC2/hCAP-E
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
General description
137kDa
SMC2 i SMC4 z aktywnej podjednostki ATPazy kompleksów Kondensyna I i Kondensyna II, które regulują zagęszczanie chromosomów.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 1184-1197 (C-KSKAKPPKGAHVEV) ludzkiego SMC2/hCAP-E (Structural Maintenance of Chromosome 2/ Chromosome-Associated Protein E) z N-końcową cysteiną dodaną do celów koniugacji.
Physical form
Serum
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Classification, subtype discovery, and prediction of outcome in pediatric acute lymphoblastic leukemia by gene expression profiling.
Yeoh, Eng-Juh, et al.
Cancer Cell, 1, 133-143 (2002)
Alexander Schleiffer et al.
Molecular cell, 11(3), 571-575 (2003-04-02)
We describe a superfamily of eukaryotic and prokaryotic proteins (kleisins) that includes ScpA, Scc1, Rec8, and Barren. Scc1 interacts with SMC proteins through N- and C-terminal domains to form a ring-like structure. Since these are the only domains conserved among
Mingxuan Sun et al.
Chromosome research : an international journal on the molecular, supramolecular and evolutionary aspects of chromosome biology, 26(4), 277-295 (2018-08-26)
During cell division, chromosomes must be folded into their compact mitotic form to ensure their segregation. This process is thought to be largely controlled by the action of condensin SMC protein complexes on chromatin fibers. However, how condensins organize metaphase
K Kimura et al.
The Journal of biological chemistry, 276(8), 5417-5420 (2001-01-04)
13S condensin is a five-subunit protein complex that plays a central role in mitotic chromosome condensation. The condensin complex was originally identified and purified from Xenopus egg extracts and shown to have an ATP-dependent positive supercoiling activity in vitro. We
Takao Ono et al.
Cell, 115(1), 109-121 (2003-10-09)
The canonical condensin complex (henceforth condensin I) plays an essential role in mitotic chromosome assembly and segregation from yeast to humans. We report here the identification of a second condensin complex (condensin II) from vertebrate cells. Condensins I and II