Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Natywne białko C z ludzkiego osocza. Sprzedawane jako zymogen. Znacznie wydłuża czas krzepnięcia kaolinowo-kefalinowego normalnego osocza. Aktywowane przez α-trombinę do aktywowanego proteazą serynową białka C. W swojej aktywnej postaci jest silnym antykoagulantem, który działa poprzez selektywną inaktywację czynników Va i VIIIa.
Physical form
W 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 1 mM benzydamidyny, pH 7,4.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Przygotowany z osocza, które zostało poddane certyfikowanym testom na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Other Notes
Esmon, N.L., et al. 1999. Haematologica 84, 363.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c