420205
Histone Lysine Demethylase Inhibitor VIII, GSK-J4
Histone Lysine Demethylase Inhibitor VIII, GSK-J4, CAS 1373423-53-0, is converted to GSK-J1 intracellularly for effective JMJD3 and UTX inhibition (~ 25 to 50 µM in HeLa cultures).
Synonim(y):
Histone Lysine Demethylase Inhibitor VIII, GSK-J4, GSK-J1 Pro-Drug, JHDM Inhibitor II Pro-Drug, Ethyl-3-(6-(4,5-dihydro-1H-benzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ylamino)propanoate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
semisolid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
tan
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N3(CCc4c(cccc4)CC3)c1nc(nc(c1)NCCC(=O)OCC)c2ncccc2
InChI
1S/C24H27N5O2/c1-2-31-23(30)10-14-26-21-17-22(28-24(27-21)20-9-5-6-13-25-20)29-15-11-18-7-3-4-8-19(18)12-16-29/h3-9,13,17H,2,10-12,14-16H2,1H3,(H,26,27,28)
Klucz InChI
WBKCKEHGXNWYMO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This probe is supplied in conjunction with the Structural Genomics Consortium (SGC). For further characterization details, please visit the SGC website (http://www.thesgc.org/scientists/chemical_probes/GSKJ1).
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3