Kluczowe dokumenty
5.05412
Sigma-Aldrich
Jodek 1,1-dimetylo-4-fenylopiperazyny
Synonim(y):
1,1-dimetylo-4-fenylopiperazyna, agonista nikotynowego receptora acetylocholiny (nAChR), DMPP, (α3)2(β4)3 agonista nikotynowego receptora acetylocholiny (nAChR), DMPP, agonista zwojowego nikotynowego receptora acetylocholiny (nAChR), DMPP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (titration)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
50% acetic acid: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H19N2.HI/c1-14(2)10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XFZJGFIKQCCLGK-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Agonista selektywny dla zwojowego podtypu receptorów acetylocholiny (nAChR) i działa jako stymulant zwojowy. W wyższych stężeniach hamuje również wychwyt NE i 5-HT.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
nAChR
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Chen, R., et al., 1951. J. Pharmacol. Exp. Ther. 103.
Vizi, S., 1999. Brain Res. Brain Res. Rev.30, 219.
Prado. W., et al. 2004. Brain Res.1018, 272.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3