Przejdź do
X3004
XAV939
≥98% (HPLC), powder, tankyrase inhibitor
Synonim(y):
3,5,7,8-Tetrahydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11F3N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
XAV939, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C2=NC3=C(CSCC3)C(=O)N2
InChI
1S/C14H11F3N2OS/c15-14(16,17)9-3-1-8(2-4-9)12-18-11-5-6-21-7-10(11)13(20)19-12/h1-4H,5-7H2,(H,18,19,20)
InChI key
KLGQSVMIPOVQAX-UHFFFAOYSA-N
Application
XAV939 has been used in the inhibition
  • of tankyrase in neuroblastoma cell lines
  • of diphtheria toxin-like ADP-ribosyltransferases (ARTD) in medulloblastoma cells
  • of wnt signalling in human induced pluripotent stem cells (hiPSCs)
Biochem/physiol Actions
XAV939 is a Tankyrase inhibitor (thereby inhibiting Wnt / β-catenin signaling)
XAV939 is a cell-permeable dihydrothiopyranopyrimidinol, which elicits anti-tumor functionality against colon, lung, breast and liver cancer. It binds to catalytic poly-ADP-ribose polymerase (PARP) domain of the tankyrase enzyme resulting in β-catenin destruction. It also inhibits tankyrase in neuroblastoma promoting apoptosis in tumor cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
XAV939 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the XAV939 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
575545HPA025690MABC286
description
≥98% (HPLC)
description
The Tankyrase1/2 Inhibitor, XAV939 controls the biological activity of Tankyrase1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 7D1.2, from mouse
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
off-white
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)