Kluczowe dokumenty
5.05278
Sigma-Aldrich
PNU 282987
Synonim(y):
PNU-282987, chlorowodorek N-(3R)-1-azabicyklo[2.2.2]okt-3-ylo-4-chlorobenzamidu, agonista α7 nAChR, PNU 282987, agonista nikotynowego receptora acetylocholiny alfa7, PNU 282987, PNU282987
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17ClN2O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.75 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
26 nM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
water: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C14H17ClN2O.ClH/c15-12-3-1-11(2-4-12)14(18)16-13-9-17-7-5-10(13)6-8-17;/h1-4,10,13H,5-9H2,(H,16,18);1H/t13-;/m0./s1
Klucz InChI
HSEQUIRZHDYOIX-ZOWNYOTGSA-N
Opis ogólny
Silny agonista wysoce selektywny dla α7 nAChR (Ki = 26 nM). Stosowany w badaniach roli α7 nAChR w bramkowaniu sensorycznym, uczeniu się i pamięci, funkcjach poznawczych i leczeniu schizofrenii.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
α7 nAChRs
Odwracalny: tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Hajós, M., et al., 2010, Curr. Pharm. Des.16, 538.
Bodnar, L., et al., 2005. J. Med. Chem.48, 905.
Hajós, M., et al., 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.312, 1213.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3