Key Documents
5.04859
Sigma-Aldrich
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine
≥98% (TLC), solid, acid sphingomyelinase substrate, Calbiochem®
Synonim(y):
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine, HDA-PC
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine,
Próba
≥98% (TLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
methanol: 25 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C27H48N3O7P.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(31)28-25-23-24(29(32)33)19-20-26(25)37-38(34,35)36-22-21-30(2,3)4;/h19-20,23H,5-18,21-22H2,1-4H3,(H-,28,31,34,35);1H2
Klucz InChI
CDTKXKMMWVIQDN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholineis a synthetic chromogenic analog of sphingomyelin.
Zastosowanie
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholinemaybe used to evaluate sphingomyelinase activity. It is also suitable forselective assay of brain sphingomyelinase without intrusion from neutralsphingomyelinase.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Uwaga dotycząca przygotowania
Slight warming is required for complete solubilization.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Levade, T., et al. 1983. J. Neurochem.40, 1762.
Gal, A.E., and Fash, F.J. 1976. Chem. Phys. Lipids16, 71.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1