Kluczowe dokumenty
5.00527
Sigma-Aldrich
APETx2, Anthopleura elegantissima, rekombinowany, E. coli
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
Acid-Sensing Ion Channel 3 Blocker, bloker kanału ASIC3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C196H280N54O61S6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4561.04
Kod UNSPSC:
12352200
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
63 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
rozpuszczalność
aqueous buffer: soluble
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Pierwotnie wyizolowana z ukwiału morskiego Anthopleura elegantissima, 42-aminokwasowa toksyna APETx2 blokuje indukowaną zakwaszeniem aktywację homotrimerycznego kanału jonowego wyczuwającego kwas, złożonego ze szczurzego lub ludzkiego ASIC3 (IC50 przeciwko pH 7.4 do 6 = 63 nM i 175 nM za pomocą całokomórkowego patch-clampa przy użyciu komórek COS wyrażających odpowiedni kanał), ale nie szczurzego ASIC1a, ASIC1b lub ASIC2a, w sposób odwracalny, przypuszczalnie poprzez jego interakcję N-końca ze skrętem β typu I, który łączy pasma β I i II w zewnątrzkomórkowym regionie kulki β ASIC3. Oprócz indukowanego zakwaszeniem klasycznego prądu przejściowego, wykazano również, że APETx2 hamuje zależną od Na+, indukowaną alkalizacją niekonwencjonalną aktywność kanału obserwowaną w ludzkim, ale nie szczurzym ASIC3 (całkowite zahamowanie przez 1 µM APETx3; pH 8,0). Skuteczność APETx2 in vivo wykazano w różnych modelach indukcji bólu u szczurów, w tym nadwrażliwości mechanicznej indukowanej kwasem (poprzez cielęce wstrzyknięcie i.m. 100 µL soli fizjologicznej pH 4.0 w dniach 1 i 5) (próg wycofania bólu = 76% i 24% szczurów kontrolnych z lub bez 100 µL 2,2 µM APETx2 i.m. wstrzyknięcie przed drugim wstrzyknięciem soli fizjologicznej pH 4.0). Chociaż APETx2 jest strukturalnie spokrewniony ze znanymi modulatorami kanałów K+ APETx1 i BDS-1/II, wykazuje znacznie mniejszą siłę działania przeciwko Kv3.4 (38% hamowanie przez 3 µM APETx2) i niewielki lub żaden wpływ na aktywność kanałów hERG, Kv2.2, Kv3.1, Kv4.2 lub Kv4.3.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
ASIC3
Odwracalny: tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
H-Gly-Thr-Ala-Cys⁴-Ser-Cys⁶-Gly-Asn-Ser-Lys-Gly-Ile-Tyr-Trp-Phe-Tyr-Arg-Pro-Ser-Cys²⁰-Pro-Thr-Asp-Arg-Gly-Tyr-Thr-Gly-Ser-Cys³⁰-Arg-Tyr-Phe-Leu-Gly-Thr-Cys³⁷-Cys³⁸-Thr-Pro-Ala-Asp-OH (wiązania dwusiarczkowe: 4 → 37, 6 → 30, 20 → 38)
Postać fizyczna
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Delaunay, A., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci.109, 13124.
Sherwood, T.W., et al. 2012. Am. J. Physiol. Cell Physiol.303, C699.
Karczewski, J., et al. 2010. Br J Pharmacol.161, 950.
Chagot, B., et al. 2005. Protein Sci.14, 2003.
Diochot, S., et al. 2004. EMBO J.23, 1516.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1