Kluczowe dokumenty
492040
Sigma-Aldrich
Aktywator Nrf2
The Nrf2 Activator modulates the biological activity of Nrf2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
(E)-1-(2-metoksyfenylo)-3-(2-(trifluorometylo)fenylo)prop-2-en-1-on, aktywator 2 czynnika związanego z jądrowym czynnikiem erytroidalnym 2 p45, 2-trifluorometylo-2ʹ-metoksychalon, aktywator elementu odpowiedzi antyoksydacyjnej II, aktywator ARE II, Antioxidant Response Element Activator II, ARE Activator II,(E)-1-(2-metoksyfenylo)-3-(2-(trifluorometylo)fenylo)prop-2-en-1-on, Nuclear factor-erythroid 2 p45-related factor 2 Activator, 2-Trifluorometylo-2ʹ-metoksychalon
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13F3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
syrup
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(/C=C/C1=C(C=CC=C1)C(F)(F)F)C2=C(OC)C=CC=C2
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek chalkon, który skutecznie aktywuje transkrypcję reporterową NQO1 (oksydoreduktaza NADPH/chinonowa 1) za pośrednictwem ARE (element odpowiedzi antyoksydacyjnej) w ludzkich komórkach nabłonka oskrzeli Beas-2B (7.(7-krotność kontroli; związek 20 µM) i indukuje Nrf2- (czynnik jądrowy erytroidalny 2 p45 związany z czynnikiem 2) regulowane przeciwutleniacze i transkrypcję genów cytoprotekcyjnych, w tym GCLM (podjednostka modyfikująca ligazę glutaminianowo-cysteinową), NQO1 i HO1 (oksygenaza hemowa-1), zarówno w kulturach ([związek] = 10 do 20 µM) in vitro, jak i u myszy (50 mg / kg p.o.) in vivo.
Wykazano, że przepuszczalny dla komórek chalkon skutecznie aktywuje transkrypcję reporterową NQO1 (oksydoreduktaza NADPH/chininowa 1) za pośrednictwem ARE- (element odpowiedzi antyoksydacyjnej) w ludzkich komórkach nabłonka oskrzeli Beas-2B (odpowiednio 6,3- i 7.0-krotność kontroli, odpowiednio, z 10 i 20 µM związku) i indukują Nrf2- (Nuclear factor erythroid 2 p45-related factor 2) regulowane przeciwutleniacze i transkrypcję genów cytoprotekcyjnych, w tym GCLM (podjednostka modyfikująca ligazę glutaminianowo-cysteinową), NQO1 i HO1 (oksygenaza hemowa-1), zarówno w kulturach Beas-2B (4-, 6.7- i 178-krotny, odpowiednio, podstawowy poziom mRNA NQO1/24 h, GCLM/6 h i HO1/6 h; [związek] = 10 µM) in vitro oraz u myszy (6- i 10-krotny, odpowiednio, kontrolny poziom mRNA GCLM i NQO1 w jelicie cienkim 24 godziny po pojedynczej dawce p.o. 50 mg / kg) in vivo. Cel(e) komórkowy(e) leku i mechanizm działania są nieznane, ale prawdopodobnie obejmują kowalencyjną modyfikację tio celu(ów) przez elektrofilową grupę enonową związku.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Inne uwagi
Kumar, V., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 4147.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dominga Manfredelli et al.
International journal of molecular sciences, 24(19) (2023-10-14)
The pathogenesis of coronavirus disease 2019 (COVID-19) is associated with a hyperinflammatory response. The mechanisms of SARS-CoV-2-induced inflammation are scantly known. Methylglyoxal (MG) is a glycolysis-derived byproduct endowed with a potent glycating action, leading to the formation of advanced glycation