Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 491,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22N2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.57
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
491,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to light yellow to light gray
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene is a non-covalent inhibitor of the interaction between Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1) and nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2).
Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene is a non-covalent inhibitor of the interaction between Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1) and nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2). The Keap1–Nrf2 protein–protein interaction is considered a critical point of the Keap1–Nrf2–ARE (antioxidant response elements) system that protects cells from oxidative stress. Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene prevents Keap1 repression of Nrf2 activation, allowing Nrf2 to initiate antioxidant response element (ARE) to protect the cell. Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene has an IC50 of 2.7 micromolar and specifically binds to the Keap1 Kelch-DC domain.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color , white to light yellow to light gray | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
wgk
WGK 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?