Kluczowe dokumenty
5.30351
Sigma-Aldrich
Aktywator Nrf2 IV, VSC2
Synonim(y):
( E)-1-chloro-2-(2-(2-metoksyfenylosulfonylo)winyl)benzen, aktywator IV czynnika związanego z czynnikiem jądrowym E2, VSC2, (E)-1-chloro-2-(2-(2-metoksyfenylosulfonylo)winyl)benzen, aktywator IV czynnika związanego z czynnikiem jądrowym E2, VSC2
Wybierz wielkość
10 MG
860,00 zł
860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13ClO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek winylosulfonowy, który działa jako silniejszy aktywator Nrf-2 niż analogiczne α,β-nienasycone chalkony na bazie ketonów (np. nr kat. 492040) w stymulowaniu ekspresji HO-1 w hodowlach mysich mikrogleju BV-2 (382% kontrolnego poziomu białka w ciągu 24 h; 20 µM). Leczenie farmakologiczne w mysich dopaminergicznych (DAergic) hodowlach CATH.a również skutecznie indukuje translokację jądrową Nrf2 (fałd kontroli w 3 h/dawkę = 1.4/1 µM, 2.3/5 µM, 3.4/10 µM) i ogólną akumulację komórkową Nrf2 (krotność kontroli w 24 h/dawkę = 1.5/0.5 µM, 2.0/1 µM, 2.8/2 µM, 4.3/5 µM), prawdopodobnie poprzez uwolnienie Nrf2 od jego negatywnego regulatora keap1, z jednoczesną regulacją w górę ekspresji enzymów antyoksydacyjnych regulowanych przez Nrf2, w tym oksydazy hemowej-1/OH-1, oksydoreduktazy chinonowej NAD(P)H 1/NQO1, modyfikatora i podjednostek katalitycznych ligazy glutaminianowo-cysteinowej, QCLM i GCLC. Wykazano, że chroni CATH.a przed toksycznością BH4 (skuteczne stężenie 0,1 do 1,0 µM wobec 200 µM BH4 przez 24 godziny) in vitro i zapobiega MPTP- (nr kat. 506382) indukowanym deficytom/dysfunkcjom motorycznym (przez test siatki pionowej 6 d po wstrzyknięciu MPTP) i neurodegeneracji (przez barwienie TH 7 d po wstrzyknięciu MPTP) w mysim modelu PD in vivo (dawki doustne 3 X 10 mg leku/kg/d; dawki 4X 20 mg MPTP/kg/2 h i.p. rozpoczynające się 24 h po pierwszej dawce leku).
Działania biochem./fizjol.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Inne uwagi
Lee, J.A., et al. 2015. Br. J. Pharmacol.172, 1087.
Woo, S.Y., et al. 2014. J. Med. Chem.57, 1473.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3