Przejdź do
SML2780
ML402
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)ethyl]-2-thiophenecarboxamide, N-[2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)ethyl]thiophene-2-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
347,65 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
1164,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
347,65 zł
Cena katalogowa409,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC=C(OCCNC(C2=CC=CS2)=O)C(C)=C1
InChI
1S/C14H14ClNO2S/c1-10-9-11(15)4-5-12(10)18-7-6-16-14(17)13-3-2-8-19-13/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
RULQUKFOBAPKKR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Activator of K2P2.1 (TREK-1) and K2P10.1 (TREK-2) channels
ML402 is a selective activator of K2P2.1 (TREK-1) and K2P10.1 (TREK-2) potassium channels. It was used to determine a cryptic selectivity filter binding site of the K2P2.1 (TREK-1) channel, designated the K2P modulator pocket. This binding pocket stabilizes an active "leak-mode" conformation, binding small-molecule activators that restrict the mobility of the selectivity filter and surrounding structure.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2561SML0893SML1048
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to very dark brown
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)