Dokumenty
4.90092
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Synonim(y):
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15F6N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
liquid
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
mp
2 °C
gęstość
1.44 g/cm3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2