Kluczowe dokumenty
4.90046
Sigma-Aldrich
Bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 1-butylo-1-metylopirolidyniowy
for synthesis
Synonim(y):
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20F6N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Formularz
liquid
pH
5 (20 °C in H2O)
mp
-6 °C
gęstość
1.40 g/cm3
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3