Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2640,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.5% (T)
form
powder
optical activity
[α]/D +13±1°, c = 1 in methanol
optical purity
ee: ≥98.5%
functional group
amine, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)NC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11F3N2O2S/c7-6(8,9)14(12,13)11-4-5-2-1-3-10-5/h5,10-11H,1-4H2/t5-/m0/s1
InChI key
RIWFUAUXWIEOTK-YFKPBYRVSA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% (T) | description for electrochemistry, ≥98.5% (T) | description for spectrophotometric det. of Fe(III), ≥98.5% | description ≥98.0% (T) |
| assay ≥98.5% (T) | assay ≥98.5% (T) | assay ≥98.5%, ≥98.5% (T) | assay ≥98.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form liquid | form - | form - |
| functional group fluoro, amine | functional group fluoro | functional group - | functional group amine, carboxylic acid |
| optical purity ee: ≥98.5% | optical purity - | optical purity - | optical purity - |
| optical activity [α]/D +13±1°, c = 1 in methanol | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![N-[(2S)-2-Pyrrolidinylmethyl]-trifluoromethanesulfonamide ≥98.5% (T)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/219/875/24e7a78b-3d1c-4e61-8633-51e0c56903dd/640/24e7a78b-3d1c-4e61-8633-51e0c56903dd.png)