Merck
487923
Mysz anty-Nitrotyrozyna mAb (CC22.8C7.3)
liquid, clone CC22.8C7.3, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
CC22.8C7.3, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
13
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CC22.8C7.3, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (2 µg/mL))
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białka zawierające nitrotyrozynę.
Rozpoznaje nitrotyrozynę.
To mysie mAb przeciwko nitrotyrozynie (CC22.8C7.3) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania nitrotyrozyny.
Immunogen
KLH poddany działaniu nadtlenoazotynu
Application
Immunoblotting (2 µg/ml)
Physical form
W PBS, 50% glicerolu, 0,1% BSA, 0,02% azydku sodu, pH 7,2.
Preparation Note
Odtworzyć za pomocą H₂O do końcowego stężenia podstawowego 1 mg/ml. Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Makrofagi mysie poddane działaniu nadtlenoazotynu
Other Notes
Myatt, L., et al. 1996. Hypertension28, 488.
Beckman, J.S., et al. 1994. Biol. Chem. Hoppe-Seyler 375, 81.
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
487923-50UG04055977200379