Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 948,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
948,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
wide range
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1000 using methacarn-fixed, frozen sections of human Alzheimer′s Disease brain, indirect ELISA: 1:1,000 using nitrated-BSA, indirect immunofluorescence: 1:1,000 using A549 cells metabolically labeled with 3-nitrotyrosine, microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using nitrated-BSA
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunofluorescence immunocytochemistry
- confocal microscopy
- immunofluorescent staining
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form whole antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| species reactivity wide range | species reactivity mouse, dog, rat, human | species reactivity rat, sheep, pig, human | species reactivity bovine, wide range |
| clone polyclonal | clone 39B6, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?