Przejdź do
554328
Resweratrol, triacetyl
A cell-permeable triacetate resveratrol prodrug that is easily converted to resveratrol by esterase activity and exhibits similar bioactivity as resveratrol in cell cultures.
Synonim(y):
trans-3,5,4ʹ-triacetylostilben, 3,5,4ʹ-tri-O-acetylorezweratrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
758,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
758,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(c1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C20H18O6/c1-13(21)24-18-8-6-16(7-9-18)4-5-17-10-19(25-14(2)22)12-20(11-17)26-15(3)23/h4-12H,1-3H3/b5-4+
InChI key
PDAYUJSOJIMKIS-SNAWJCMRSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek trójoctanowy prolek resweratrolu, który jest łatwo przekształcany do resweratrolu przez aktywność esterazy i wykazuje podobną bioaktywność jak resweratrol w kulturach komórkowych. Cremophor EL chroni prolek przed szybką hydrolizą i konwersją resweratrolu w surowicy myszy w temperaturze 37°C (100% konwersji w ciągu 20 sekund w porównaniu do >300 minut lub T1/2 48 minut dostarczonego z DMSO lub 1:1:8 (v/v/v) EtOH/Cremophor EL/H2O, odpowiednio; [prolek]t=0 = 100 µM), chociaż aktywny lek resweratrol jest stabilny przez ponad 27 godzin w tych samych warunkach bez Cremophor EL. Po podaniu dawki 10 mg/kg i dostarczeniu dootrzewnowo 1:1:8 (v/v/v) EtOH/Cremophor EL/H2Oprzed, ale nie po, ekspozycji na śmiertelne promieniowanie γ (9.75 Gy), wykazano, że prolek, ale nie resweratrol, w znacznym stopniu zapobiega śmierci wywołanej napromieniowaniem u myszy in vivo (wskaźnik przeżycia = 77,4% przy 10 mg/kg proleku w porównaniu do ≤28,3% przy 10 mg/kg resweratrolu, samego nośnika lub braku wstępnego leczenia).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Koide, K., et al. 2011. ACS Med. Chem. Lett.2, 270.
Hsieh, T.C., et al. 2011. Int. J. Cancer129, 2732.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
554325SML1078361550
description
A cell-permeable triacetate resveratrol prodrug that is easily converted to resveratrol by esterase activity and exhibits similar bioactivity as resveratrol in cell cultures.
description
A phenolic product found in both grape skins and wines.
description
≥98% (HPLC)
description
BIO, CAS 667463-62-9, is a cell-permeable, highly potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of GSK-3α/β (IC50 = 5 nM). Maintains self-renewal in human & mouse embryonic stem cells.
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)