Merck
487664
Bufor substratu p-nitrofenylofosforanowego
This p-Nitrophenyl Phosphate Substrate Buffer is validated for use in ELISA.
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41116158
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
dilution
(ELISA )
color
clearlight yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Bufor substratu p-nitrofenylofosforanowego został zatwierdzony do stosowania w testach ELISA.
Bufor substratu fosfatazy alkalicznej dostarczany jako gotowy do użycia. Rozcieńczalnik dla nr kat. No. 487663.
Application
ELISA (patrz komentarze)
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Bufor substratu fosfatazy alkalicznej
Produkt nie konkuruje z ATP.
Other Notes
Produkt testowany pod kątem stabilności w temperaturach 4°C, 18-26°C i 37°C. Wydajność produktu jest testowana na produkcie końcowym za pomocą testu ELISA.
Sugerowana procedura stosowania p-NPP w testach ELISA opartych na fosfatazie alkalicznej:
1. Do 39 części wody destylowanej dodać 1 część 50X koncentratu p-NPP(nr kat. 487663) i 10 części buforu substratu p-NPP. Dobrze wymieszać i przechowywać w miejscu chronionym przed światłem. Rozcieńczony odczynnik nadaje się do użycia do 10 godzin po przygotowaniu.
2. Wykonać wszystkie wymagane inkubacje z przeciwciałami i sondami znakowanymi fosfatazą alkaliczną.
3. Przepłukać studzienki płytki co najmniej 4 razy solą fizjologiczną buforowaną Tris (TBS) zawierającą 0,1% detergentu Tween®-20. NIE UŻYWAĆ BUFORÓW FOSFORANOWYCH; nieorganiczny fosforan jest silnym inhibitorem fosfatazy alkalicznej.
4. Po ostatnim płukaniu wstrząsnąć i usunąć wszystkie pozostałości buforu ze studzienek.
5. Dodać 100 µl 1X roztworu substratu p-NPP do każdego dołka i inkubować przez 15-60 min. (Jeśli pożądane jest badanie kinetyczne, odczyty przy 405 nm mogą być wykonywane w odstępach pośrednich).
[Uwaga: Optymalne czasy inkubacji mogą się różnić w zależności od ilości obecnego enzymu. Jeśli kolor rozwija się zbyt szybko, może być wymagane rozcieńczenie sondy, przeciwciała lub odczynnika znakowanego fosfatazą alkaliczną].
6. Zatrzymać reakcję dodając 100 µl 1 N NaOH.
7. Odczytać absorbancję przy 405 nm.
Uwaga: Zmiany czasu, objętości odczynnika i temperatury mogą wymagać dalszej standaryzacji przez użytkownika.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c