475895
Monensin, Sodium Salt, High Purity
Polyether antibiotic that functions as a Na+ ionophore by forming stable complexes with monovalent cations that are able to cross the plasma membrane.
Synonim(y):
Monensin, Sodium Salt, High Purity
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (by Assay)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white to beige
rozpuszczalność
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35+,36-;/m0./s1
Klucz InChI
XOIQMTLWECTKJL-FBZUZRIGSA-M
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Functions as a Na+ ionophore
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem.270, 5891.
Sakuragawa, N., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1213, 193.
Griffin, T., et al. 1993. J. Natl. Cancer Inst.85, 292.
Rushfeldt, C., and Smedsrtod, B. 1993. Cancer Res.53, 658.
Hoya, A., and Venosa, R.A. 1992. Biochem. Biophys. Acta1104, 123.
Kok, J.W. 1992. J. Cell. Sci.103, 1139.
Takemura, H., and Ohshika, H. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1395.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Heart,muscle
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3