Przejdź do
G5002
Gramicidin
from Bacillus aneurinolyticus (Bacillus brevis), powder or crystalline powder, antibiotic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
152,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
497,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
1751,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.77
EC Number:
215-790-4
MDL number:
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gramicidin from Bacillus aneurinolyticus (Bacillus brevis), Linear polypeptide antibiotic complex. A mixture of gramicidins A, B, C, and D.
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC=O)C(C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc7c8c([nH]c7)cccc8)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5c6c([nH]c5)
InChI
1S/C99H140N20O17/c1-51(2)37-73(109-86(123)59(17)107-81(122)49-105-96(133)82(55(9)10)106-50-121)89(126)108-60(18)87(124)117-84(57(13)14)98(135)119-85(58(15)16)99(136)118-83(56(11)12)97(134)116-80(44-64-48-104-72-34-26-22-30-68(64)72)95(132)112-76(40-54(7)8)92(129)115-79(43-63-47-103-71-33-25-21-29-67(63)71)94(131)111-75(39-53(5)6)91(128)114-78(42-62-46-102-70-32-24-20-28-66(62)70)93(130)110-74(38-52(3)4)90(127)113-77(88(125)100-35-36-120)41-61-45-101-69-31-23-19-27-65(61)69/h19-34,45-48,50-60,73-80,82-85,101-104,120H,35-44,49H2,1-18H3,(H,100,125)(H,105,133)(H,106,121)(H,107,122)(H,108,126)(H,109,123)(H,110,130)(H,111,131)(H,112,132)(H,113,127)(H,114,128)(H,115,129)(H,116,134)(H,117,124)(H,118,136)(H,119,135)/t59-,60-,73+,74+,75+,76+,77-,78-,79-,80-,82-,83-,84+,85-/m0/s1
InChI key
ZWCXYZRRTRDGQE-SORVKSEFSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Gramicidin A is a linear pentadecapeptide antibiotic produced by Bacillus brevis. The transmembrane protein contains a left-handed helix with alternating L and D residues.
Application
Gramicidin from Bacillus aneurinolyticus (Bacillus brevis) has been used as a control to measure the rate of diffusion of protonated β-lactams through the lipid bilayer in liposome swelling assay. It has also been used as an analyte for the purpose of infrared laser desorption or ionization from silicon.
Biochem/physiol Actions
Linear polypeptide antibiotic mixture of gramicidin A, B, C, and D.
Linear polypeptide antibiotic, a mixture of gramicidin A, B, C, and D. Gramicidin D, a channel-forming ionophore that flip-flops slowly across the membrane is a known Pgp substrate and surprisingly was found to inhibit Pgp ATPase activity. This inhibition was reversed by other Pgp substrates suggesting a common drug binding site among MDR substrate-type drugs and chemosensitizers.
Linear polypeptide antibiotic mixture of gramicidin A, B, C, and D. Gramicidin A acts as neutral carrier and helps in the establishment of ion flux across the lipid bilayer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5084550847368020
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I have a question about this product (gramicidin) - What is the composition/percentage of A, B, C, D in this Gramicidin mix? Which one has the pore-forming activity, A, B, C or D? Thanks!
    1 answer
    1. TS Answer: The content of Gramicidins A1, A2, B1, C1 and C2 in G5002 is lot-dependent & is ≥ 95.0 %. The content of Gramicidin A1 is also lot-dependent & is ≥ 60.0 %. Please refer to lot-specific CoA. The % contents of the other Gramicidins are not determined in-house. According to published literature citations, Gramicidin A is pore-forming.