422625
KLF5 Inhibitor, CID 5951923
The KLF5 Inhibitor, CID 5951923 controls the biological activity of KLF5.
Synonim(y):
KLF5 Inhibitor, CID 5951923, 2-((1,1-Dioxidotetrahydrothiophen-3-yl)(methyl)amino)-2-oxoethyl-(2E)-3-(3-nitrophenyl)prop-2-enoate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H18N2O7S/c1-17(14-7-8-26(23,24)11-14)15(19)10-25-16(20)6-5-12-3-2-4-13(9-12)18(21)22/h2-6,9,14H,7-8,10-11H2,1H3/b6-5+
Klucz InChI
URVRJYLSUVXWBC-AATRIKPKSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3