Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA017319
Sigma-Aldrich
Anti-IFNLR1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CRF2-12, Anti-Cytokine receptor class-II member 12, Anti-Cytokine receptor family 2 member 12, Anti-IFN-lambda R1, Anti-IL-28R-alpha, Anti-IL-28RA, Anti-IL28RA, Anti-Interferon lambda receptor 1, Anti-Interleukin-28 receptor alpha chain precursor, Anti-Likely interleukin or cytokine receptor 2
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
FEVEPAPPVLVLTQTEEILSANATYQLPPCMPPLDLKYEVAFWKEGAGNKTLFPVTPHGQPVQITLQPAASEHHCLSARTIYTFSVPKYSKFSKPTCFLLEVPEAN
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL28RA(163702)
Opis ogólny
IFNLR1 (receptor interferonu λ 1) jest sierocym łańcuchem receptora klasy II należącym do heterodimerycznego receptora cytokin klasy II. Ulega on szerokiej ekspresji w ludzkich liniach komórkowych i tkankach.
Immunogen
Interleukin-28 receptor alpha chain precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-IL28RA antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
IFNLR1 (receptor 1 interferonu λ) funkcjonuje jako składnik białka IFN-λ. Tworzy układ ligand-receptor po związaniu z interferonem λ1. Aktywnie uczestniczy w szlaku JAK-STAT (Janus kinases-signal transducers and activators of transcription). Sugeruje się, że polimorfizm IFNLR1 może być skutecznym narzędziem do identyfikacji niepowodzenia wczesnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) 2.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72355
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M A Jiménez-Sousa et al.
Journal of viral hepatitis, 20(5), 358-366 (2013-04-10)
Due to the poor rate of response to hepatitis C virus (HCV) with pegylated interferon and ribavirin treatment in HCV/HIV coinfected patients, key factors for predicting failure would be useful. We performed a retrospective study on 291 patients on HCV
Rama K Mallampalli et al.
Frontiers in immunology, 12, 735576-735576 (2021-12-14)
Interferon lambda (IFNλ) signaling is a promising therapeutic target against viral infection in murine models, yet little is known about its molecular regulation and its cognate receptor, interferon lambda receptor 1 (IFNLR1) in human lung. We hypothesized that the IFNλ
Paul Sheppard et al.
Nature immunology, 4(1), 63-68 (2002-12-07)
Cytokines play a critical role in modulating the innate and adaptive immune systems. Here, we have identified from the human genomic sequence a family of three cytokines, designated interleukin 28A (IL-28A), IL-28B and IL-29, that are distantly related to type
Sabine Zahn et al.
The Journal of investigative dermatology, 131(1), 133-140 (2010-08-20)
Type I IFNs (IFNα/β) have been shown to have a central role in the pathophysiology of lupus erythematosus (LE). The recently discovered type III IFNs (IFNλ1/IL29, IFNλ2/IL28a, IFNλ3/IL28b) share several functional similarities with type I IFNs, particularly in antiviral immunity.
Oliver Bauhofer et al.
Gastroenterology, 143(2), 429-438 (2012-04-24)
Hepatitis C virus (HCV) is a common cause of chronic liver disease. Many patients do not clear the viral infection; little is known about the mechanisms of HCV persistence or the frequent failure of interferon (IFN) to eliminate it. Better