Kluczowe dokumenty
343781-M
Sigma-Aldrich
ω-Konotoksyna GVIA, Conus geographus
A neurotoxin that acts as an antagonist of voltage-activated N-type Ca2+ channels and of neurotransmitter release at neuronal synapses.
Synonim(y):
ω-CgTx GVIA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C120H182N38O43S6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3037.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Produkt 343781-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
water: 250 μg/mL
aqueous buffer: soluble
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Neurotoksyna, która działa jako antagonista aktywowanych napięciem kanałów Ca2+ typu N i uwalniania neuroprzekaźników w synapsach neuronalnych. Jej antagonistyczną aktywność przypisuje się reszcie tyrozynowej w pozycji 13. Nie wiąże się z miejscami wiążącymi dihydropirydynę lub werapamil. Stwierdzono również, że hamuje indukowane ATP prądy wewnętrzne, w których pośredniczą receptory P2X2/X3 (IC50 = 21,2 nM dla P2X3 i 3,84 µM dla heterooligomerycznych receptorów P2X2/X3).
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 21,2 nM dla receptorów P2X3 i 3,84 µM dla receptorów heterooligomerycznych P2X2/X3.
Główny cel
Kanały Ca2+ typu N aktywowane napięciem
Ostrzeżenie
Toksyczność: Wysoce toksyczny (H)
Sekwencja
H-Cys¹-Lys-Ser-Hyp-Gly-Ser-Ser-Cys⁸-Ser-Hyp-Thr-Ser-Tyr-Asn-Cys¹⁵-Cys¹⁶-Arg-Ser-Cys¹⁹-Asn-Hyp-Tyr-Thr-Lys-Arg-Cys²⁶-Tyr-NH₂ (wiązania disiarczkowe: 1 → 16; 8 → 19; 15 → 26)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Lalo, U.V., et al. 2001. Brain Res. Bull.54, 507.
Kim, J.I., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 206, 449.
Abbott, J.R., and Litzinger, M.J. 1994. Int. J. Dev. Neurosci. 12, 43.
Olivera, B.M., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 22067.
Protti, D.A., et al. 1991. Brain Res.557, 336.
Werth, J.L., et al. 1991. Mol. Pharmacol.40, 742.
Koyano, K., et al. 1987. Eur. J. Pharmacol.135, 337.
Abe, T., et al. 1986. Neurosci. Lett.71, 203.
Informacje prawne
Niedostępne w sprzedaży poza Stanami Zjednoczonymi.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3