Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3830,00 zł 3255,50 zł |
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3255,50 zł
Cena katalogowa3830,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)C2CSSCC(N)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC3CSSCC(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CC(N)=O)NC3=O)C(C)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)N2)C(C)C)C(=O)NC(Cc5c[nH]c6ccccc56)C(O)=O
InChI
1S/C103H147N27O37S5/c1-10-46(6)80(100(163)123-67(103(166)167)30-50-37-109-54-19-15-14-18-52(50)54)128-99(162)79(45(4)5)127-95(158)66(36-78(144)145)120-85(148)55(20-23-71(105)133)112-90(153)61(31-51-38-108-43-110-51)117-97(160)69-40-170-169-39-53(104)83(146)129-81(47(7)131)102(165)126-70-42-172-171-41-68(96(159)115-59(28-44(2)3)88(151)118-62(32-72(106)134)91(154)116-60(89(152)125-69)29-49-16-12-11-13-17-49)124-86(149)57(22-25-75(138)139)111-84(147)56(21-24-74(136)137)113-94(157)65(35-77(142)143)122-101(164)82(48(8)132)130-87(150)58(26-27-168-9)114-93(156)64(34-76(140)141)121-92(155)63(33-73(107)135)119-98(70)161/h11-19,37-38,43-48,53,55-70,79-82,109,131-132H,10,20-36,39-42,104H2,1-9H3,(H2,105,133)(H2,106,134)(H2,107,135)(H,108,110)(H,111,147)(H,112,153)(H,113,157)(H,114,156)(H,115,159)(H,116,154)(H,117,160)(H,118,151)(H,119,161)(H,120,148)(H,121,155)(H,122,164)(H,123,163)(H,124,149)(H,125,152)(H,126,165)(H,127,158)(H,128,162)(H,129,146)(H,130,150)(H,136,137)(H,138,139)(H,140,141)(H,142,143)(H,144,145)(H,166,167)
InChI key
LXPHPKVWHQLBBA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EDNRB(1910)
mouse ... EDNRB(13618)
rat ... EDNRB(50672)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... EDNRB(1910) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?