Kluczowe dokumenty
324387
Sigma-Aldrich
Antagonista receptora dopaminy II, tiorydazyna, HCl
The Dopamine Receptor Antagonist II, Thioridazine, HCl, also referenced under CAS 130-61-0, controls the biological activity of Dopamine Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonim(y):
10-(2-(1-metylo-2-piperydylo)etylo)-2-(metylotio)-10H-fenotiazyna, HCl, 10-(2-(1-metylopiperydyn-2-ylo)etylo)-2-(metylotio)-10H-fenotiazyna, HCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N2S2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.57 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
water: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
NZFNXWQNBYZDAQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Antagonista receptora dopaminy (DR) klasy fenotiazyny, który oprócz dobrze znanego zastosowania klinicznego jako lek przeciwpsychotyczny w leczeniu schizofrenii, jest również zgłaszany jako selektywnie indukujący różnicowanie nowotworowych v1H9 (EC50 ≤9,4 µM w teście reporterowym Oct4-GFP) i v2H9, ale nie ich macierzystych nienowotworowych H9 hESC lub dorosłych iPSC pochodzących z fibroblastów. Zarówno efekt selektywnego różnicowania CSC (nowotworowych komórek macierzystych), jak i aktywność przeciwbiałaczkowa tiorydazyny dobrze korelują z selektywną ekspresją DR na CSC i komórkach AML, ale nie na H9, iPSC, normalnych HSC (hematopoetycznych komórkach macierzystych) lub HSPC (hematopoetycznych komórkach macierzystych-progenitorowych). Jednak wysokie skuteczne stężenie tiorydazyny (10 µM) przeciwko komórkom nowotworowym sugeruje, że inne niezidentyfikowane cele/mechanizmy komórkowe, oprócz antagonizmu DR, są zaangażowane w jej ogólny wpływ anty-CSC. Skutecznie wzmacnia działanie AraC (nr kat. 251010) w hamowaniu tworzenia kolonii pierwotnej AML in vitro (o 79%, 55% i 100%, odpowiednio, przy 10 µM tiorydazyny, 0,1 µM AraC lub kombinacji obu) bez wywierania cytotoksycznego wpływu na normalne HSPC.
Lek przeciwpsychotyczny z grupy fenotiazyn i antagonista receptora dopaminy (DR), który według doniesień wykazuje działanie różnicujące CSC (nowotworowe komórki macierzyste) (EC50 ≤9,4 µM dla v1H9) i przeciwbiałaczkowe, bez wpływu na nienowotworowe H9 hESC, iPSC pochodzące z dorosłych fibroblastów lub HSPC (hematopoetyczne komórki macierzyste). Jednak wysokie skuteczne stężenie tiorydazyny (10 µM) przeciwko komórkom nowotworowym sugeruje, że inne niezidentyfikowane cele/mechanizmy komórkowe, oprócz antagonizmu DR, mogą być również zaangażowane w jej ogólny wpływ anty-CSC. Skutecznie wzmacnia działanie AraC (nr kat. 251010) w hamowaniu tworzenia kolonii pierwotnej AML in vitro (odpowiednio o 79%, 55% i 100% przy 10 µM tiorydazyny, 0,1 µM AraC lub kombinacji obu).
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Sachlos, E., et al. 2012. Cell149, 1284.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3