Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1590,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol: water (9:1)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](OC(C=C2)=C3C4=C2C[C@@H]5[C@]([C@]4(CCN5C([2H])([2H])C([2H])=C([2H])[2H])[C@H]6O3)(O)CCC6=O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H29NO10/c1-2-8-26-9-7-24-15-11-3-4-13(34-23-18(30)16(28)17(29)20(36-23)22(31)32)19(15)35-21(24)12(27)5-6-25(24,33)14(26)10-11/h2-4,14,16-18,20-21,23,28-30,33H,1,5-10H2,(H,31,32)/t14-,16+,17?,18?,20+,21+,23-,24+,25-/m1/s1/i1D2,2D,8D2
InChI key
DSRNCSJRHACUJL-KXRQNYRTSA-N
General description
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?