Kluczowe dokumenty
2710-OP
Millipore
Boric Acid
OmniPur® Grade, >= 99.5%
Synonim(y):
Boric acid
About This Item
Wzór liniowy:
H3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
ciśnienie pary
2.6 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
mp
160 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: 49.2 g/L at 20 °C
gęstość
1.489 g/cm3 at 23 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Klucz InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Molecular Biology Grade
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
A (280 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1