Merck
25760-U
Supelco
Intermediate Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 15 m × 0.25 mm
Synonim(y):
Rurki GC, krzemionka
Wybierz wielkość
1 EA
883,00 zł
883,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
883,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.54
883,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
fused silica tubing
skład
phenyl/methyl (deactivated)
opakowanie
pkg of 1 ea
Parametry
360 °C max. temp.
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
15 m × 0.25 mm
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)