Kluczowe dokumenty
233156
Millipore
Cleland′s Reagent, Molecular Biology Grade
A protective agent for SH groups.
Synonim(y):
Cleland’s Reagent, Molecular Biology Grade, 1,4-Dithiothreitol, DTT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161504
NACRES:
NA.25
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
Próba
≥99% (titration)
Formularz
powder
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: 15 mg/mL
ślady kationów
heavy metals: ≤0.001%
Absorpcja
≤0.100 at 280 nm at 100 mM (1 cm)
≤0.500 at 260 nm at 100 mM (1 cm)
obecność zanieczyszczeń
DNases, proteases, RNases, none detected
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Klucz InChI
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Opis ogólny
A protective agent for SH groups.
Water-soluble protective reagent for sulfhydryl groups [absorbance (100 mM): ≤0.5 at 260 nm; ≤0.1 at 280 nm]. It is capable of maintaining monothiols completely in the reduced state and of reducing disulfides quantitatively. Since it readily permeates cell membranes, it can protect protein sulfhydryls and restore enzyme activity lost by oxidation.
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2