Kluczowe dokumenty
23-039-M
Sigma-Aldrich
Smad7
Synonim(y):
Mothers against decapentaplegic homologue 7, MAD homologue 7, Mothers against DPP homologue 7, Mothers against decapentaplegic homologue 8, MADH7, MADH8
Wybierz wielkość
10 μG
3010,00 zł
23-039M
17 660,00 zł
3010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 lutego 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
3010,00 zł
23-039M
17 660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
3010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 lutego 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu NCBI
Opis ogólny
The TGF-β signalling cascade regulates diverse cellular processes, including cell proliferation, differentiation, apoptosis, adhesion and migration. It plays a fundamental role in a number of different physiological and pathological processes, such as embryonic development, adult homoeostasis, tumourigenesis and tissue fibrogenesis. Smad7 has been identified as a key negative regulator of TGF-β signalling, antagonising it through multiple mechanisms in both the cytoplasm and in the nucleus. Altered expression of Smad7 is often associated with human diseases, such as cancer, tissue fibrosis and inflammatory diseases.
Zastosowanie
Ubiquitination Cascade Comoponent: Substrate
Postać fizyczna
Purified using immobilized metal affinity chromatography.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2