Kluczowe dokumenty
23-034-M
Sigma-Aldrich
p53 Protein, 10 µg
Full length, recombinant human p53. N-terminal c-Myc, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as a substrate in ubiquitination assays.
Synonim(y):
Cellular tumour antigen p53, Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumour suppressor p53, TP53
Wybierz wielkość
10 μG
2720,00 zł
250 μG
15 070,00 zł
2720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2720,00 zł
250 μG
15 070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
2720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
rozpuszczalność
water: soluble
numer dostępu GenBank
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
Opis ogólny
Obszar badań: Apoptoza
N-końcowy, znakowany GST, rekombinowany ludzki TRAF6 pełnej długości, wyrażany w E.coli. Białko p53 jest supresorem nowotworu kodowanym przez gen TP53 [1] zlokalizowany na chromosomie 17.[2]
Zastosowanie
Ubiquitination Cascade Comoponent: Substrate
Działania biochem./fizjol.
P53 ulega ekspresji w wielu różnych tkankach i odgrywa ważną rolę w zapobieganiu rozwojowi nowotworów. Bierze udział w regulacji cyklu komórkowego, działając jako transaktywator negatywnie regulujący podziały komórkowe poprzez kontrolowanie zestawu genów wymaganych do tego procesu. Działa jako supresor nowotworów w wielu typach nowotworów, stymulując apoptozę lub zatrzymanie wzrostu, w zależności od okoliczności fizjologicznych i typu komórki. Wady w ekspresji p53 są związane z kilkoma chorobami, w tym brodawczakiem splotu naczyniówkowego, rakiem płuc, rakiem płaskonabłonkowym głowy/szyi, rakiem płaskonabłonkowym przełyku, zespołem Li-Fraumeni i dziedzicznym rakiem kory nadnerczy.
Postać fizyczna
Purified using immobilized metal affinity chromatography.
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hany E Marei et al.
Cancer cell international, 21(1), 703-703 (2021-12-26)
The p53 protein is a transcription factor known as the "guardian of the genome" because of its critical function in preserving genomic integrity. The TP53 gene is mutated in approximately half of all human malignancies, including those of the breast
The p53 tumor suppressor protein
Genes & diseases (1998)